Przejdź do
470554
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
97%, solid
Synonim(y):
Ni(dppf)Cl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H28Cl2FeNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
683.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II), 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Ni]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
NSSWUOVWGSDARH-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67292-34-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)