Merck
900865
Sigma-Aldrich
4-Formyl-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy, Fluorek formylosulfonylu TMS-Alkyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13FO3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.38
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=CC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Zastosowanie
Fluorek 4-furylo-2-((trimetylosililo)etynylo)benzenosulfonylu jest stosowany do syntezy sond chemicznych, ten trójfunkcyjny blok konstrukcyjny zawiera arylową grupę fluorku sulfonylu, znacznik alkinowy i syntetyczny uchwyt aldehydowy. Po dołączeniu do ligandu lub farmakoforu poprzez łącznik formylowy, ten blok konstrukcyjny pozwala na obsługującą SuFEx, specyficzną dla kontekstu kowalencyjną modyfikację celu biologicznego z potencjałem do dalszych zastosowań poprzez znacznik alkinowy. Używaj samodzielnie lub równolegle z innymi wielofunkcyjnymi blokami konstrukcyjnymi, aby odkryć optymalną sondę do eksperymentów z zakresu biologii chemicznej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.