900602
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Synonim(y):
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C=C2
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
Klucz InChI
URDMKFAPEKSQDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Technology Spotlight: Trifuctional Probe Building Blocks
A library approach to rapidly discover photoaffinity probes of the mRNA decapping scavenger enzyme DcpS
Synthesis and Evaluation of New Thiodigalactoside-Based Chemical Probes to Label Galectin-3
Discovery of tumor-specific irreversible inhibitors of stearoyl CoA desaturase
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.