Merck
900863
Sigma-Aldrich
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol
≥95%
Synonim(y):
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanol, Hydroxyl diazirine alkyne, Probe building block
Wybierz wielkość
50 MG
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
gęstość
1.08 g/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-2-3-4-7(5-6-10)8-9-7/h1,10H,3-6H2
Klucz InChI
NMIZSJAOOMXKDJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.