900617
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Synonim(y):
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.