Merck
900613
Sigma-Aldrich
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid
≥95%
Synonim(y):
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.38
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
5-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)pentanoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.