Merck
302325
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
96%
Synonim(y):
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
5 G
135,80 zł
25 G
476,00 zł
135,80 zł
Cena katalogowa194,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
135,80 zł
25 G
476,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.02
Beilstein:
1751202
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
135,80 zł
Cena katalogowa194,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
15 mmHg ( 84 °C)
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Klucz InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides.[1] It was also used in synthesis of vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety.[2]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Victor O Rogachev et al.
Nature protocols, 1(6), 3076-3087 (2007-04-05)
Vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety are synthetized via a domino elimination-amidation reaction of 2-chloroethanesulfonyl chloride. Intramolecular Diels-Alder reaction of these vinylsulfonamides with thermal (toluene, 110 degrees C) or high pressure (dichloromethane, 13 kbar) activation provides
Qin Zang et al.
Heterocycles, 86(2), doi:10-doi:10 (2014-01-05)
A novel one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol is reported for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. Sulfonylation between cysteine ethyl ester/cysteamine and 2-chloroethanesulfonyl chloride, followed by