Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
95%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCC1(N=N1)CCC#C
InChI key
FMCIBERQJQEYIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Other Notes
Technology Spotlight: Trifuctional Probe Building Blocks
Design and Synthesis of Minimalist Terminal Alkyne-Containing Diazirine Photo-Crosslinkers and Their Incorporation into Kinase Inhibitors for Cell- and Tissue-Based Proteome Profiling
"Minimalist" Cyclopropene-Containing Photo-Cross-Linkers Suitable for Live-Cell Imaging and Affinity-Based Protein Labeling
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?