Kluczowe dokumenty
900806
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Synonim(y):
1-Propyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, PP 13TFSA, PP 13TFSI
Wybierz wielkość
3240,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3240,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
skład
H2O, ≤500 ppm
zanieczyszczenia
≤500 ppm H2O
mp
12 °C
gęstość
1.412 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[N+]1(CCCCC1)(CCC)C
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-7-10(2)8-5-4-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
IEFUHGXOQSVRDQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.