915874
Al-doped lithium lanthanum zirconium oxide (LLZO)
solid electrolyte, powder, battery grade
Synonim(y):
Aluminum-doped cubic garnet LLZO, LLZALO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 840.62 g/mol
skład
Li6.24La3Zr2Al0.24O11.98
powierzchnia
0.50 m2/g
wielkość cząstki
5-6 μm (average)
przewodność
0.01-0.1 mS/cm (Ionic conductivity, unsintered, cold-pressed pellet at RT)
gęstość
5.093 g/cm3 (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Improved Battery Safety
- Increased Energy Density
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3