Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
impurities
≤0.5% water
functional group
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide is a hypergolic, air- and water-stable pyrrolidinium-based ionic liquid. It shows a wide potential range, making it a promising candidate in electrochemical applications. [BMPYR][DCA] also has high extraction capacity for dibenzothiophene from liquid fuels.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description - | description ≥99.0% | description ≥98.0% (metals basis) |
| assay ≥97.0% (T) | assay - | assay ≥99.0% | assay ≥98.0% (metals basis) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities ≤0.5% water | impurities ≤1.0% water |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?