Merck
749230
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)
95%
Synonim(y):
Di-μ-chlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl- κC]di-iridium
Wybierz wielkość
1 G
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H24Cl2F8Ir2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1216.02
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
>400 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ir].Cl[Ir].Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2.Fc3ccc(c(F)c3)-c4ccccn4.Fc5ccc(c(F)c5)-c6ccccn6.Fc7ccc(c(F)c7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H7F2N.2ClH.2Ir/c4*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;;;;/h4*1-7H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
RXDKZUKXPWIFAN-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Materiał ten jest prekursorem szerokiej gamy emiterów OLED, takich jak FIrpic.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)