Przejdź do
904767
[Ru(phen)3]Cl2
≥95%, powder or crystals
Synonim(y):
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H24Cl2N6Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.59
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Ru(phen)3]Cl2, ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
SMILES string
[Ru+2]951([NH]%10=C%11C%12=[NH]9C=CC=C%12C=CC%11=CC=C%10)([NH]6=C7C8=[NH]5C=CC=C8C=CC7=CC=C6)[NH]2=C3C4=[NH]1C=CC=C4C=CC3=CC=C2.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h3*1-8H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
UWXWBVKIJZGXQL-UHFFFAOYSA-L
Application
[Ru(phen)3]Cl2 is a cyclometalated ruthenium complex that can be used in visible light mediated photocatalytic organic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
747785904945747777
description
≥95%
description
-
description
≥95%
description
95%
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: ruthenium
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
assay
95%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?