Merck
757144
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate
greener alternative
contains 80 ppm BHT as stabilizer, 99%
Synonim(y):
1,3-Dioxol-2-one, VC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.05
Beilstein:
105683
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
80 ppm BHT as stabilizer
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
bp
162 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
gęstość
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
1.355 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Klucz InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Węglan winylenu (VC) może być stosowany jako dodatek elektrolityczny do ciekłego elektrolitu jonowego do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Może być również wykorzystywany do tworzenia hybrydowej interfazy elektrolitu stałego (SEI) do produkcji akumulatorów litowych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Stomach
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surface analytical study regarding the solid electrolyte interphase composition of nanoparticulate SnO2 anodes for Li-ion batteries
Winkler V, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 120(43), 24706-24714 (2016)
Nicholas S Thaler et al.
Journal of attention disorders, 19(12), 1013-1021 (2012-10-18)
Recent evidence suggests that the factor structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC-IV) is better explained by a five-factor model rather than the four-factor model in the standardization sample. The current study examined the WISC-IV's factor structure
Electrochemical investigations of ionic liquids with vinylene carbonate for applications in rechargeable lithium ion batteries
Sun X and Dai S
Electrochimica Acta, 55(15), 4618-4626 (2010)
Matthieu Groh et al.
European journal of internal medicine, 26(7), 545-553 (2015-05-15)
To develop disease-specific recommendations for the diagnosis and management of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss syndrome) (EGPA). The EGPA Consensus Task Force experts comprised 8 pulmonologists, 6 internists, 4 rheumatologists, 3 nephrologists, 1 pathologist and 1 allergist from 5 European
Vinylene carbonate-LiNO3: a hybrid additive in carbonic ester electrolytes for SEI modification on Li metal anode
Guo J, et al.
Electrochemical Communications, 51(15), 59-63 (2015)
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Zobacz wszystko