Przejdź do
901595
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Synonim(y):
VC, 1,3-Dioxol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
128,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H2O3
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
128,25 zł
Cena katalogowa171,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
concentration
1.0 M in ethyl acetate
refractive index
n/D 1.377
density
0.915 g/mL
functional group
carbonate
SMILES string
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901593V2607809977
description
1.0 M in ethyl acetate
description
1 M in THF
description
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
description
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
refractive index
n/D 1.377
refractive index
n/D 1.4095
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.915 g/mL
density
0.9079
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carbonate
functional group
carbonate
functional group
carbonate
functional group
-
concentration
1.0 M in ethyl acetate
concentration
1 M in THF
concentration
-
concentration
-
laboratory vinylene carbonate solution
-
-
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Stomach
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
29.3 °F
flash_point_c
-1.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)