Przejdź do
440353
2-Vinyl-1,3-dioxolane
98%
Synonim(y):
Acrolein ethylene acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
223-626-8
MDL number:
510,00 zł
Cena katalogowa680,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4300 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
Co się dzieje?
WGK 2
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)