Merck
455067
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Synonim(y):
(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 3-Hydroxypropene carbonate, 3-Hydroxypropylene carbonate, 4-Methylolethylene carbonate, Glycerin carbonate, Glycerol 1,2-carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-235-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
Quality Segment
bp
137-140 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carbonate, hydroxyl
SMILES string
OCC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2
InChI key
JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one can be used as a building block to synthesize:
  • 4-[(prop-2-en-1-yloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one (AGC) via Williamson ether synthesis with 3-bromoprop-1-ene.
  • Hyperbranched polyethers via copolymerization with cyclic carbonate containing phthalimide moieties.
  • (2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl benzeneacetate by reacting with phenylacetyl chloride.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)