Merck
752843
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate
greener alternative
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
Wybierz wielkość
25 G
365,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.89
Beilstein:
3999191
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
618 °C (lit.)
gęstość
2.11 g/cm3
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
informacje o genach
Opis ogólny
Lithium carbonate - 99.999% trace metal basis is a white powder with trace metal impurities ≤ 15.0 ppm. It is designed for application in industries and research fields that demand exceptional purity standards to achieve precise and reliable results in their processes and products.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Węglan litu jest jedną z najważniejszych podstawowych soli litu, szeroko stosowaną w akumulatorach litowo-jonowych, używaną głównie jako prekursor do syntezy materiału katody akumulatora litowo-jonowego. Służy do produkcji materiałów takich jak LCO (tlenek litowo-kobaltowy), LMO (tlenek litowo-jonowo-manganowy), LTO (tlenek tytanianu litu), LFP, NMC111, NMC442, NMC532, NMC622 do akumulatorów litowo-jonowych i innych baterii alkalicznych. Może być stosowany w obszarach badawczych terapii, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa i niektóre zaburzenia neurologiczne. W przemyśle szklarskim węglan litu jest wykorzystywany do produkcji szkła specjalistycznego i optycznego. Ponadto służy jako topnik do produkcji ceramiki ciągliwej, powłok ceramicznych stosowanych do konserwacji metali i żaroodpornych powłok ceramicznych. Jest stosowany jako odtleniacz w procesie przemysłowego wytapiania miedzi i niklu; lit może być stosowany jako środek czyszczący siarkę. Jest również stosowany w stopach z różnymi metalami.[1][2][3]
Cechy i korzyści
Wyjątkowa czystość: Czystość 99,999% minimalizuje zanieczyszczenie metalami śladowymi, zapewniając przydatność w zastosowaniach wrażliwych nawet na drobne zanieczyszczenia. Stała wydajność: Bardzo wysoka czystość gwarantuje stałą wydajność w różnych zastosowaniach, zmniejszając zmienność i zwiększając niezawodność. Standard o wysokiej czystości: Idealny jako standard lub odczynnik do analizy metali śladowych i precyzyjnych technik analitycznych, zapewniając dokładne i wiarygodne wyniki.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of lithium titanate (Li4Ti5O12) by addition of excess lithium carbonate (Li2CO3) in titanium dioxide (TiO2) xerogel
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY null
K E Morrison et al.
The Lancet. Neurology, 12(4), 339-345 (2013-03-05)
Lithium has neuroprotective effects in cell and animal models of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and a small pilot study in patients with ALS showed a significant effect of lithium on survival. We aimed to assess whether lithium improves survival in
Robert L Findling et al.
Journal of child and adolescent psychopharmacology, 23(2), 80-90 (2013-03-21)
This study examined the long-term effectiveness of lithium for the treatment of pediatric bipolar disorder within the context of combination mood stabilizer therapy for refractory mania and pharmacological treatment of comorbid psychiatric conditions. Outpatients, ages 7-17 years, meeting American Psychiatric
Tom Bschor et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 33(1), 38-44 (2013-01-02)
Studies of the 1970s and 1980s showed lithium monotherapy to be an effective treatment of acute unipolar major depressive disorder (MDD) and hence as a potential alternative to monoaminergic antidepressants.The objective was to conduct the first comparison of a lithium
Andrea Contestabile et al.
The Journal of clinical investigation, 123(1), 348-361 (2012-12-04)
Down syndrome (DS) patients exhibit abnormalities of hippocampal-dependent explicit memory, a feature that is replicated in relevant mouse models of the disease. Adult hippocampal neurogenesis, which is impaired in DS and other neuropsychiatric diseases, plays a key role in hippocampal
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.