Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
547,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: strontium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
874 °C (lit.)
density
3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
AHBGXTDRMVNFER-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Features and Benefits
- Minimizes impurities (<100ppm) for better chemical reactions with enhanced performance.
- It provides uniformity in products for reliable outcomes.
- Low impurities of SrCl2 increases durability in applications like glass manufacturin
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥99.99% trace metals basis | description 99.995% trace metals basis | description ≥99.9% trace metals basis | description 0.1 M |
| form powder | form powder and chunks | form powder | form liquid |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
| impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤55.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| density 3 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 3.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.01 g/mL at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?