Kluczowe dokumenty
931942
Lithium carbonate
battery grade, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Węglan litu
Wybierz wielkość
429,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
429,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
618 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Węglan litu jest ważnym przemysłowym związkiem chemicznym, głównie jako prekursor fluorku litu i wodorotlenku litu, kluczowych prekursorów związków stosowanych w bateriach litowo-jonowych. Jest on również wykorzystywany bezpośrednio w szkliwach ceramicznych, okularach i fajerwerkach, a także w innych zastosowaniach przemysłowych.
Węglan litu jest produkowany na kilka sposobów, zwykle obejmujących wydobywanie litu z ziemi. Jedna z powszechnych metod wydobycia obejmuje wydobycie i ługowanie kwasem rud spodumenu (krzemianu litowo-glinowego). Ruda jest zagęszczana, wypalana w wysokiej temperaturze w celu zmiany struktury krystalicznej na fazę strawną, a następnie trawiona kwasem siarkowym w celu utworzenia koncentratu. Reakcja koncentratu siarczanu litu z węglanem sodu tworzy surowy węglan litu, który jest dalej oczyszczany i suszony. Inna metoda polega na przetwarzaniu i oczyszczaniu podwodnej solanki, która jest pompowana na powierzchnię i suszona przez pasywne odparowanie. Powstałe sole są przekształcane w węglan litu, a następnie oczyszczane.
Zastosowanie
Opakowanie
500 g w butelce foliowej
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)