338893
Lithium phosphate
Synonim(y):
Lithiophosphate (Li3 PO4 ), Lithium orthophosphate (Li3 PO4 ), Trilithium monophosphate, Trilithium orthophosphate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
25-27% NaOH (titration)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Li.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.