For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
202126
Cesium carbonate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Carbonic acid dicesium
Wybierz wielkość
161,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
161,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
mp
610 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.