Przejdź do
L0294
Luxol® fast blue solution
liquid
Synonim(y):
Solvent blue 38
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
833,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Luxol® fast blue solution,
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
0.800 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Luxol® fast blue solution is a copper phthalocyanine preferred for staining myelin in paraffin processed tissue. Its use is restricted to the tissues of the central nervous system.
Application
Ready-to-use stain for myelin and phospholipids. Luxol® fast blue solution has been used to stain brain tissue in order to analyse the degree of demyelination. It has also been used in histological analysis of adult zebrafish cord, to study time course after injury.
Legal Information
Luxol is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S33821603593595
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
density
0.800 g/cm3
density
-
density
0.808 g/mL at 20 °C
density
1.007 g/mL at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)