Kluczowe dokumenty
736856
Tris(triethylsilyl)silane
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-heksaetylo-2-(trietylosililo)trisilan, 3,4,5-trisilaheptan, 3,3,5,5-tetraetylo-4-(trietylosilil)
Wybierz wielkość
1260,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1260,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[Si](CC)(CC)[SiH]([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H46Si4/c1-10-20(11-2,12-3)19(21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h19H,10-18H2,1-9H3
Klucz InChI
WNGZMQFMMHZKBG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Może być stosowany jako odczynnik:
- W reakcji sprzęgania rodnikowego do generowania wiązań C-C ze związków alkilo-halogenowych przy użyciu katalizatorów irydowych i niklowych.[1]
- Do syntezy α-arylowanego produktu poprzez reakcję sprzęgania krzyżowego między α-chloro-karbonylem i bromkiem arylu w obecności katalizatorów niklowych i irydowych.[2]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?