Przejdź do
360716
Tris(trimethylsilyl)silane
97%
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, TTMSS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.66
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1923953
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
73 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI key
SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(trimethylsilyl)silane is an organosilicon generally used as a radical reducing agent for xanthates, organic halides, isocyanides, selenides, and acid chlorides. It is also used for hydrosilylation of alkenes, alkynes, and dialkyl ketones.
Application
Super Silyl Protecting Groups
Used in:
  • Hydrosilylations
  • Radical reactions
  • Reductions of acid chlorides
  • Reductions of carbon-halogen bonds
  • Hydrosilations of carbonyls
  • Another common application involves the use of the tris(trimethylsilyl)silyl (TTMSS, or super silyl) group when complexed with transition metals and main group elements
  • More recently, the super silyl group is being utilized in carbon–carbon bond forming reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
409405362824902489
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥95%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n/D 1.496
bp
73 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1873-77-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?