Przejdź do
409405
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
97%
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)-2-chlorotrisilane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, Tris(trimethylsilyl)chlorosilane, Tris(trimethylsilyl)silyl chloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChI key
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorotris(trimethylsilyl)silane is an organosilicon reagent, which is generally employed in the protection of alcohols. It is also used to prepare organometallic reagents, silyl enol ethers, and novel polymers/materials.
Application
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Insertion into a P-P bond
  • Diastereoselective aldol and cascade reactions
  • Preparation of hypersilyl substituted monophosphines and diphosphines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36071636282487642
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97.0%
mp
50-52 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
≥300 °C
form
solid
form
liquid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)