Merck
225649
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99%
Synonim(y):
TMS triflate, TMSOTf, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilylester
Wybierz wielkość
10 G
225,00 zł
50 G
765,00 zł
250 G
2950,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
225,00 zł
50 G
765,00 zł
250 G
2950,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.26
Beilstein:
1868911
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
gęstość
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
Klucz InChI
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate has been used in combination with boron trifluoride etherate for the copper-catalyzed asymmetric allylic alkylation (AAA) of allyl bromides, chlorides, and ethers with organolithium reagents in the presence of a chiral ligand.[1][2]
It can be used:
  • As a silylating agent for the synthesis of trimethylsilyl-enol ethers from esters of α-diazoacetoacetic acid.[3]
  • To activate benzyl and allyl ethers for the alkylation of sulfides.[4]
  • To facilitate the conversion of Diels-Alder adducts of Danishefsky′s diene to cyclohexenones without the formation of methoxy ketone by-product.[5]
  • To prepare difluoroboron triflate etherate, a powerful Lewis acid especially in acetonitrile solvent.[6]
  • As a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters.[7]
It may also be used to catalyze:
  • Acylation of alcohols with acid anhydrides.[8]
  • Reductive coupling of carbonyl compounds with trialkylsilanes to form symmetrical ethers.[9]
  • Glycosidation of 4-demethoxydaunomycinones with 1-O-acyl-L-daunosamine derivatives.[10]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Novel glycosidation of 4-demethoxyanthracyclinones by the use of trimethylsilyl triflate. Syntheses of optically active 4-demethoxydaunorubicin and 4-demethoxyadriamycin.
Kimura Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59(2), 423-431 (1986)
Method for sulfide S-benzylation or S-allylation using trimethylsilyl triflate activated benzyl or allyl ethers.
Vedejs E & Eustache J.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3353-3354 (1981)
General ether synthesis under mild acid-free conditions. Trimethylsilyl iodide catalyzed reductive coupling of carbonyl compounds with trialkylsilanes to symmetrical ethers and reductive condensation with alkoxysilanes to unsymmetrical ethers.
Sassaman MB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(19), 4314-4319 (1987)
Efficient, trimethylsilyl triflate-mediated conversion of Diels-Alder adducts of 1-methoxy-3-[(trimethylsilyl) oxy]-1, 3-butadiene (Danishefsky's diene) to cyclohexenones.
Vorndam PE
The Journal of Organic Chemistry, 55(11), 3693-3695 (1990)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 755-755 (1993)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review