For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
148504
Triphenylsilane
97%
Synonim(y):
1,1′,1′′-Silylidynetrisbenzene, NSC 12565, Triphenylhydrosilane
Wybierz wielkość
140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
140,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
bp
152 °C/2 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Klucz InChI
AKQNYQDSIDKVJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- For catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes
- To be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids
- For hydrolysis by ruthenium complexes
- For hydrosilylation to produce enolsilanes
- For synthesis of bromosilanes
- For ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives
- Used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?