Merck
230197
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
Triethylsilane
99%
Synonim(y):
NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon hydride
Wybierz wielkość
5 G
161,00 zł
25 G
307,00 zł
100 G
792,00 zł
500 G
3470,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
161,00 zł
25 G
307,00 zł
100 G
792,00 zł
500 G
3470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.28
Beilstein:
1098278
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
gęstość
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Synthesis of a spiro-oxindole blocker of Nav1.7 for the treatment of pain
  • Redox initiated cationic polymerization
  • Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime
  • Regioselective reductive coupling of enones and allenes
Catalyst reactivation after catalyst polymerization of styrene
Studies involving the prediction of organosilicon flash points
Used in a study of the reduction of 2-chromanols; syn-selectivity observed with TES.[1]
Versatile reducing agent
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zaihui Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(2), 568-583 (2012-12-19)
Stearoyl-CoA desaturase-1 (SCD1) catalyzes de novo synthesis of monounsaturated fatty acids from saturated fatty acids. Studies have demonstrated that rodents lacking a functional SCD1 gene have an improved metabolic profile, including reduced weight gain, lower triglycerides, and improved insulin response.
Kelin Li et al.
Organic letters, 8(21), 4711-4714 (2006-10-06)
[reaction: see text] Reduction of C5-substituted 2-hydroxychromans selectively provides 2,4-cis-chromans using large silane reductants and 2,4-trans-chromans using the smaller silane PhSiH(3). The stereochemical outcome has been rationalized on the basis of a Curtin-Hammett kinetic situation arising from hydride delivery to
Sultan Chowdhury et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(12), 3676-3681 (2011-05-17)
Starting from the oxindole 2a identified through a high-throughput screening campaign, a series of Na(V)1.7 blockers were developed. Following the elimination of undesirable structural features, preliminary optimization of the oxindole C-3 and N-1 substituents afforded the simplified analogue 9b, which
Emma J Ste Marie et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 24(11), e3130-e3130 (2018-10-26)
Triisopropylsilane (TIS), a hindered hydrosilane, has long been utilized as a cation scavenger for the removal of amino acid protecting groups during peptide synthesis. However, its ability to actively remove S-protecting groups by serving as a reductant has largely been
Meital Bloch et al.
International journal of pharmaceutics, 478(2), 504-516 (2014-12-02)
To increase colonoscopy capability to discriminate benign from malignant polyps, we suggest combining two imaging approaches based on targeted polymeric platforms. Water-soluble cationized polyacrylamide (CPAA) was tagged with the near infrared (NIR) dye IR-783-S-Ph-COOH to form Flu-CPAA. The recognition peptide
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review