Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
20 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 32 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
contains
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in THF
density
0.898 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It can also be used:
- To synthesize the chiral borane catalyst, which is used in the enantioselective halo-aldol reaction.
- To prepare 9-unsubstituted acridines by reduction of corresponding acridones.
- To reduce nylon surface amide groups to secondary amines.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in THF | description contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor | description 12.5-15.5% BF3 basis | description 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: boron | reaction suitability reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: boron | reaction suitability reagent type: reductant |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 1.0 M in THF | concentration - | concentration 12.5-15.5% boron trifluoride | concentration 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran |
| density 0.898 g/mL at 25 °C | density 1.268 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.859 g/mL at 25 °C | density 0.844 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| functional group ether | functional group ether | functional group hydroxyl | functional group thioether |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borane tetrahydrofuran complex solution
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 14044-65-6 + 16940-66-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?