Merck
734691
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloropyridine
97%
Wybierz wielkość
1 G
91,00 zł
91,00 zł
Cena katalogowa182,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
91,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
91,00 zł
Cena katalogowa182,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-64 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ncccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Klucz InChI
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)