Merck
553719
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromopyridine
97%
Wybierz wielkość
5 G
202,00 zł
25 G
917,00 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
202,00 zł
25 G
917,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
63-67 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Klucz InChI
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-amino-3-bromopirydyna może być stosowana do syntezy:
  • 2-acylamido-3-bromopirydyny[1]
  • 2-anilino-3-bromopirydyna[2]
  • 3-[(2-metoksyfenylo)etynylo]pirydyn-2-amina[3]
  • 3-[(4-metoksyfenylo)etynylo]pirydyn-2-amina[3]
  • N-(bromopirydylo)amidyny[4]
  • karboliny poprzez katalizowaną palladem arylację, a następnie katalizowaną palladem reakcję aminowania[2]
  • 2-amino-3-cyjanopirydyna w katalizowanej palladem reakcji cyjanowania żelazocyjankiem potasu w obecności 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-enu [DBU][5]
  • nitro-podstawione N,N'-dipirydynyloaminy w katalizowanej palladem reakcji sprzęgania z 2-chloro-3-nitropirydyną w obecności liganda Xantphos[6]
  • 2-amino-3-jodopirydyna w reakcji z jodkiem sodu w obecności jodku miedzi(I) i trans-N,N'-dimetylocykloheksano-1,2-diaminy[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Syntheses of pyrido [1, 2-a][1, 3, 5] triazin-4-one C-deoxyribonucleosides"
Oda H, et al.
Tetrahedron, 64(45), 11021-11029 (2007)
Synthesis of pyridopyrimidines by palladium-catalyzed isocyanide insertion.
Este'vez V, et al.
ACS Catalysis, 4(1), 40-43 (2013)
"Smiles Rearrangement as a Tool for the Preparation of Dihydrodipyridopyrazines"
Patriciu I-O, et al.
Organic Letters, 11(23), 5502-5505 (2009)
Phosphonylation of 2-Amino-and 2-Amido-3-bromopyridines and 2-Amino-3-chloroquinoxalines with Triethyl Phosphite.
Adam M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 27, 4655-4665 (2009)
Novel synthetic strategy of carbolines via palladium-catalyzed amination and arylation reaction.
Iwaki T, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11, 1505-1510 (1999)