Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-020-4
Beilstein/REAXYS Number:
108735
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay - | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 127-128 °C/11 mmHg (lit.) | bp 127-128 °C/11 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| form crystals | form solid | form crystals | form - |
| mp 135-138 °C (lit.) | mp 135-138 °C (lit.) | mp 76-78 °C (lit.) | mp 128-131 °C (lit.) |
2-Amino-5-chloropyridine CAS 1072-98-6 | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloropyridine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F
flash_point_c
160 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?