Merck
123080
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylpyridine
99%
Synonim(y):
2-Amino-4-picoline
Wybierz wielkość
100 G
268,00 zł
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
268,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
107066
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
230 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: freely soluble
H2O: freely soluble
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
coal tar bases: freely soluble
lower alcohols: freely soluble
petroleum ether: slightly soluble
ciąg SMILES
Cc1ccnc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
2-Amino-4-methylpyridine acts as ligand and forms methoxo-bridged copper(II) complexes[1].
Zastosowanie
2-Amino-4-methylpyridine has been used in the synthesis of 2-amino-4-methyl­pyridinium 2-hy­droxy­benzoate[2].
Działania biochem./fizjol.
2-Amino-4-methylpyridine inhibits the activity of inducible NO synthase isolated from mouse RAW 264.7 cells in vitro[3].
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 8), o2151-o2152 (2010-01-01)
The asymmetric unit of the title mol-ecular salt, C(6)H(9)N(2) (+)·C(7)H(5)O(3) (-), contains two cations and two anions. Both the salicylate anions contain an intra-molecular O-H⋯O hydrogen bond, which generates an S(6) ring. Both the 2-amino-4-methyl-pyridine mol-ecules are protonated at their
R Boer et al.
Molecular pharmacology, 58(5), 1026-1034 (2000-10-20)
We have investigated various nitric oxide (NO) synthase inhibitors for their affinity and selectivity toward the three human isoenzymes in radioligand binding experiments. Therefore, we developed the new radioligand [(3)H]2-amino-4-picoline to measure binding of these compounds to the three human
N Kiloh et al.
European journal of pharmacology, 70(1), 53-57 (1981-03-05)
4-Methyl-2-aminopyridine (4M2AP) increased responses of isolated rat diaphragm and chick biventer cervicis nerve-muscle preparations to nerve stimulation but depressed responses to direct stimulation. Responses to acetylcholine were also increased while responses to carbachol were depressed. When tested after inhibition of
Eun-Ae Jo et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (44)(44), 5779-5781 (2008-11-15)
The hydroacylation of methanol with alkenes was developed using a catalytic system consisting of Rh(I), 2-amino-4-picoline and benzoic acid; the reaction is speculated to occur by the initial N-methylation of 2-amino-4-picoline with methanol, and the subsequent dehydrogenation of the resulting
W S Faraci et al.
British journal of pharmacology, 119(6), 1101-1108 (1996-11-01)
1. The ability of 2-amino-4-methylpyridine to inhibit the catalytic activity of the inducible NO synthase (NOS II) enzyme was characterized in vitro and in vivo. 2. In vitro, 2-amino-4-methylpyridine inhibited NOS II activity derived from mouse RAW 264.7 cells with