Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł 324,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-503-5
Beilstein/REAXYS Number:
107050
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
227 °C (lit.)
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 95% | description 98% | description 96% |
| assay 99% | assay 95% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 76-77 °C (lit.) | mp 29-31 °C (lit.) | mp 40-44 °C (lit.) | mp 218-223 °C |
| bp 227 °C (lit.) | bp 221-222 °C (lit.) | bp 208-209 °C (lit.) | bp - |
| form crystals | form solid | form crystals | form solid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?