Merck
704024
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
95%
Synonim(y):
2-Cyano-6-fluoropyridine
Wybierz wielkość
1 G
985,00 zł
985,00 zł
Cena katalogowa1970,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
985,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
985,00 zł
Cena katalogowa1970,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
31-35 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
Klucz InChI
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)