Merck
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
Wybierz wielkość
10 G
174,00 zł
50 G
229,50 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
174,00 zł
50 G
229,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
Beilstein:
109814
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Klucz InChI
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)