Przejdź do
A75706
2-Amino-6-methylpyridine
98%
Synonim(y):
6-Amino-2-picoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-360-1
Beilstein/REAXYS Number:
107048
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
crystals
bp
208-209 °C (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A75684A75633123080
description
98%
description
99%
description
95%
description
99%
assay
98%
assay
99%
assay
95%
assay
99%
bp
208-209 °C (lit.)
bp
227 °C (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
bp
230 °C (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
-
mp
40-44 °C (lit.)
mp
76-77 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
6-Amino-2-picoline chemical
-
-
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)