Przejdź do
A77989
2-Aminopyridine
≥99%
Synonim(y):
o-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-988-4
Beilstein/REAXYS Number:
105785
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystals
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Aminopyridine is a basic building block of several heterocyclic compounds and Schiff bases.
Application
2-Aminopyridine (2AP) is a derivatizing agent which can be used as a fluorescent label for oligosaccharide detection, chromatographic separation, fluorometric or mass spectrometric analysis.
2AP and its derivatives are good candidates for antimicrobial, anticorrosion and molecular sensing applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36685A7799709340
description
≥99%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99%
description
purum, ≥98.0% (NT)
assay
≥99%
assay
98-100% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
-
form
crystals
form
-
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-59 °C, 54-58 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyridine
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?