Merck
122858
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromopyridine
97%
Wybierz wielkość
5 G
206,00 zł
25 G
353,00 zł
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
206,00 zł
25 G
353,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.01
Beilstein:
108737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
133-138 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Klucz InChI
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Amino-5-bromopyridine is a brominated aromatic amine reagent and is used for labeling of model reducing-end oligosaccharides via reductive amination[1].
Zastosowanie
2-Amino-5-bromopyridine has been used to study the hydrogen-bonding patterns in the 2-amino-5-bromopyridine benzoic acid (1/1) cocrystal[2]. It has been used in the synthesis of 2-amino-5-bromo­pyridinium 3-amino­benzoate salt[3] and polycyclic azaarenes[4].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Min Li et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(13), 1462-1466 (2003-06-24)
Model reducing-end oligosaccharides were successfully labeled by a brominated aromatic amine reagent, 2-amino-5-bromopyridine (ABP), through reductive amination. Using either a combination of liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) with in-source fragmentation or liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS), sequence
Tetrahedron Letters, 48, 5039-5039 (2007)
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o663-o663 (2010-01-01)
In the title adduct, C(5)H(5)BrN(2)·C(7)H(6)O(2), the carboxyl group of the benzoic acid mol-ecule is twisted away from the attached ring by 12.97 (11)°. The 2-amino-5-bromo-pyridine mol-ecules inter-act with the carboxylic group of neighbouring benzoic acid mol-ecules through N-H⋯O and O-H⋯N hydrogen
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o664-o664 (2010-01-01)
In the title salt, C(5)H(6)BrN(2) (+)·C(7)H(6)NO(2) (-), the pyridine N atom of the 2-amino-5-bromo-pyridine mol-ecule is protonated. In the crystal, the protonated N atom and the 2-amino group are hydrogen-bonded to the carboxyl-ate O atoms via a pair of N-H⋯O