Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór tiosiarczanu sodu, c(Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Zapobieganie powstawaniu para-chloroaniliny po zastosowaniu tiosiarczanu sodu jako irygatora pośredniego między podchlorynem sodu a chlorheksydyną: Niniejsze badanie ocenia neutralizację podchlorynu sodu przez tiosiarczan sodu w celu zapobiegania tworzeniu się para-chloroaniliny w połączeniu z chlorheksydyną. Zapewnia wgląd w optymalne stężenia tiosiarczanu sodu do bezpiecznego i skutecznego stosowania w zastosowaniach analitycznych z udziałem tych chemikaliów (Endocrinology and Disorders, 2020).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line EMPLURA® |
| concentration 0.1 M | concentration 0.01 M | concentration 0.1 M | concentration - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density 1.67 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór tiosiarczanu sodu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is it okay to use this reagent after sterilizing it in an autoclave at 122 degrees? Or is there a sterilized product?
1 answer-
This product is a standardized solution. It is intended for use as a standard in titrations in analytical chemistry, which do not require the solution to be sterile. A sterilized product is not offered for sale. But if the application requires a sterilized product, the sodium thiosulfate solution should be sterile filtered and not autoclaved.