Merck
359122
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
97%
Synonim(y):
Trichloroiodine
Wybierz wielkość
50 G
365,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ICl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
Klucz InChI
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodine trichloride (ICl3) is an inorganic compound that is commonly used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used in the halogenation of organic compounds, and oxidative cleavage of carbon-carbon bonds.
Zastosowanie
Iodine trichloride can be used:     
  • In the halogenation of aromatic compounds to prepare corresponding chlorinated derivatives.      
  • To oxidize primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)