Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- As a precursor to synthesize gold and silver nanoparticles.
- As a sulfur source to prepare copper sulfide nanoparticles.
- As a sulfur passivating agent to prepare highly fluorescent carbon dots for sensing applications.
- As a dopant and activating agent to fabricate carbon cathodes for Lithium-Sulfur batteries.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.99% trace metals basis | description free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99% | description ReagentPlus®, 99% |
| form powder | form powder | form powder, crystals or chunks |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - |
| reaction suitability core: sodium | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thiosulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?