Merck
274712
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediaminocobalt(II)
99%
Synonim(y):
Co(salen), N,N′-Disalicylidene-ethylenediamine cobalt(II) salt, Co(SALEN)2, Ethylenebis(salicylimine) cobalt(II) salt, Salcomine
Wybierz wielkość
1 G
293,00 zł
5 G
714,00 zł
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
293,00 zł
5 G
714,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2N=CHC6H4-2-(O-)]2Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;/q;+2/p-2/b17-11+,18-12+;
Klucz InChI
NPAQSKHBTMUERN-OYJDLGDISA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Watanabe et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 9(3), 269-274 (1999-01-06)
Salcomine, N,N'-bis(salicylidene)ethylene diamino-cobalt (II), and its derivatives were evaluated for their ability to inhibit selectively human cytomegalovirus (HCMV) proteinase activity. The 50% inhibitory concentration (IC50) of salcomine was 1.4 microM for HCMV proteinase, but > 200 microM for three other
K Otsuji et al.
Advances in space research : the official journal of the Committee on Space Research (COSPAR), 7(4), 69-72 (1987-01-01)
Oxygen concentration and separation is an essential factor for air recycling in a CELSS. Furthermore, if the value of the plant assimilatory quotient is not coincident with that of the animal respiratory quotient, the recovery of O2 from the concentrated
Adushan Pillay et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7809-7819 (2012-08-24)
The synthesis of two closely related pyranonaphthoquinones, dehydroherbarin and anhydrofusarubin, is described. The construction of the naphthalene nuclei was achieved using the Stobbe condensation reaction using 2,4-dimethoxybenzaldehyde and 2,4,5-trimethoxybenzaldehyde as their respective starting materials. Two key steps en route include