AZADO (2-azaadamantane N-oxyl) can convert alcohols to their corresopnding carbonyl compounds more effectively than the traditional TEMPO reagent in sterically hindered environments.
Kluczowe dokumenty
701718
2-Azaadamantane-N-oxyl
90%
Synonim(y):
AZADO
Wybierz wielkość
921,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
921,00 zł
Polecane produkty
Próba
90%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
182-189 °C (D)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O]N1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C9H14NO/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
Klucz InChI
BCJCJALHNXSXKE-SPJNRGJMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What are the benefits of the organocatalyst 2-Azaadamantane-N-oxyl, Product 701718?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.