Przejdź do
330744
Tetrapropylammonium perruthenate
97%
Synonim(y):
TPAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)4NRuO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reagent type: oxidant
mp
~160 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[O-][Ru](=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI key
NQSIKKSFBQCBSI-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrapropylammonium perruthenate is a mild oxidizing agent used for the oxidation of alcohols to corresponding carbonyl compounds. It is a non-volatile, air-stable, and readily soluble reagent, which can be used either stoichiometrically or catalytically with a suitable co-oxidant.
Application
Tetrapropylammonium perruthenate (TPAP) can be used as a catalyst:     
  • For the conversion of sulfides to sulfones by oxidation reaction.       
  • In the isomerization of allylic alcohols into the corresponding saturated carbonyl derivatives.      
  •  Along with N-methylmorpholine N-oxide (NMO) for the cleavage of glycol to carboxylic acids.
TPAP can also be used as an oxidizing reagent:
  • For the oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde and steroidal alcohols to corresponding ketones.
  • To convert N,N′-dihydroxyimidazolidines to nitronyl nitroxide free radicals.
  • To oxidize hydroxyl-substituted tri-n-butylammonium trifluoroborates to aldehydes and ketones without concomitant cleavage of the carbon-boron bond.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
745537289132254533
description
97%
description
97% (HPLC)
description
97%
description
1.0 M in H2O
assay
97%
assay
97% (HPLC)
assay
97%
assay
-
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: ammonium
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
core: ammonium
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
mp
~160 °C (dec.) (lit.)
mp
191-197 °C (decomposition)
mp
90-93 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine
functional group
amide
functional group
amine
functional group
amine
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)