Przejdź do
224286
4-Methylmorpholine N-oxide
97%
Synonim(y):
NMO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
1012,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-391-8
Beilstein/REAXYS Number:
507437
MDL number:
Assay:
97%
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
180-184 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI key
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methylmorpholine N-oxide is an organic compound used as a co-oxidant along with OsO4 and ruthenates in organic synthesis. In recent studies, it has been used as a catalyst in silylcyanation of aldehydes and ketones. Lyocell, a regenerated cellulose fiber, can be prepared using 4-methylmorpholine N-oxide in an eco-friendly manner.
Application
Non-metallic catalyst for the cyanosilylation of ketones. Co-oxidant for Sharpless asymmetric dihydroxylation in ionic liquids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25882267873P42606
description
97%
description
50 wt. % in H2O
description
≥95.0% (N)
description
98%
assay
97%
assay
-
assay
≥95.0% (N)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
180-184 °C (lit.)
mp
−20 °C
mp
71-75 °C
mp
182-185 °C (lit.)
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether
functional group
-
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?