Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21BF4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150312
Assay:
97% (HPLC)
Form:
solid
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
191-197 °C (decomposition)
functional group
amide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(=O)NC1CC(C)(C)[N+](=O)C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H20N2O2.BF4/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9;2-1(3,4)5/h9H,6-7H2,1-5H3;/q;-1/p+1
InChI key
HTMHEICBCHCWAU-UHFFFAOYSA-O
General description
Application
Bobbitt′s salt (4-NHAc-TEMPO+ BF4 −) can be used as a reagent in:
- Oxidation of alcohols to their concomitant aldehyde, ketone or carboxylic acid.
- Conversion of aldehydes to hexafluoroisopropyl (HFIP) esters via oxidative esterification.,·
- Deprotection of allyl ethers to corresponding aldehydes.
- Preparation of α,β-unsaturated ketones by dehydrogenation of perfluoroalkyl ketones.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% (HPLC) | description AldrichCPR |
| assay 97% (HPLC) | assay - |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form solid | form solid |
| mp 191-197 °C (decomposition) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?