371343
4-Hydroxy-TEMPO benzoate, free radical
97%
Synonim(y):
4-Hydroxy-TEMPO benzoate, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl benzoate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
99-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H22NO3/c1-15(2)10-13(11-16(3,4)17(15)19)20-14(18)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3
Klucz InChI
MJEDTBDGYVATPI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3