Kluczowe dokumenty
146048
2-Adamantanone
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
2-Oxoadamantan, Tricyklo[3.3.1.13,7]dekanon (9CI)
Wybierz wielkość
151,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
151,00 zł
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
mp
256-258 °C (subl.) (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1C2CC3CC(C2)CC1C3
InChI
1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
Klucz InChI
IYKFYARMMIESOX-SPJNRGJMSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?